フォーム
oil
包装
package of 1 × 25 mg
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C
InChI Key
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700299O-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
700299O-25MG:
700299O-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)