Merck
700244P
Avanti
Tauro-β-muricholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5ß-cholanic acid-3α,6ß,7ß-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥40,800
¥40,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥40,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H44NNaO7S
CAS番号:
分子量:
537.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥40,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700244P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700244P-1MG:
700244P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)