Merck
700232P
Avanti
α-Muricholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-3α,6β,7α-triol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40O5
CAS番号:
分子量:
408.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@H](O)[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15-,16+,17+,18+,20+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI Key
DKPMWHFRUGMUKF-GDYCBZMLSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700232P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700232P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
700232P-VAR:
700232P-1MG:
700232P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)