安全性情報
700227P
Avanti
Cholenic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
3β-Hydroxy-5-cholenic acid, 3β-hydroxychol-5-en-24-oic acid, 3-hydroxy-5-cholenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥46,600
¥46,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥46,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38O3
CAS番号:
分子量:
374.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥46,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 100 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCC(=O)O)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C24H38O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h5,15,17-21,25H,4,6-14H2,1-3H3,(H,26,27)
InChI Key
HIAJCGFYHIANNA-UHFFFAOYSA-N
詳細
Cholenic acid is a monohydroxy bile acid.[1]
生物化学的/生理学的作用
Cholenic acid serves as a precursor for chenodeoxycholic acid.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700227P-VAR:
700227P-100MG:
700227P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N B Javitt et al.
The Journal of biological chemistry, 261(27), 12486-12489 (1986-09-25)
Metabolism of 3 beta-hydroxy-5-cholenoic acid to chenodeoxycholic acid has been found to occur in rabbits and humans, species that cannot 7 alpha-hydroxylate lithocholic acid. This novel pathway for chenodeoxycholic acid synthesis from 3 beta-hydroxy-5-cholenoic acid led to a reinvestigation of