Merck
700082P
Avanti
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
27-cholestenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥64,500
¥64,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥64,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O3
CAS番号:
分子量:
416.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥64,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β-hydroxy
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700082P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid is a cholestenoic acid derivative.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700082P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
700082P-1MG:
700082P-BULK:
700082P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)