Merck
700215P
Avanti
Dehydrocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-3,7,12-trione, 5?-cholanic acid-3,7,12-trione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥29,900
¥29,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥29,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H34O5
分子量:
402.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥29,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 10 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O)=O
InChI Key
OHXPGWPVLFPUSM-KLRNGDHRSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
700215P-10MG:
700215P-VAR:
700215P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)