グレード
technical grade
アッセイ
≥90.0% (GC)
形状
lumps
powder
SMILES記法
OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI Key
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CCKAR(886) , CCKBR(887)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
317918-500G:
317918-BULK:
317918-VAR:
317918-100G:
試験成績書(COA)