Merck
700028P
Avanti
3β,7α-dihydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β,7α-hydroxy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O4
CAS番号:
分子量:
432.64
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700028P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C27H44O4/c1-16(6-5-7-17(2)25(30)31)20-8-9-21-24-22(11-13-27(20,21)4)26(3)12-10-19(28)14-18(26)15-23(24)29/h15-17,19-24,28-29H,5-14H2,1-4H3,(H,30,31)/t16-,17?,19+,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
GYJSAWZGYQXRBS-GRJZKGIBSA-N
関連するカテゴリー
詳細
3β,7α-dihydroxy-5-cholestenoic acid is a cholestenoic acid derivative.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700028P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
700028P-BULK:
700028P-VAR:
700028P-1MG:
試験成績書(COA)