由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥98%
形状
powder
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)(O)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(7-6-14-25(2,3)29)22-10-11-23-21-9-8-19-17-20(28)12-15-26(19,4)24(21)13-16-27(22,23)5/h8,18,20-24,28-29H,6-7,9-17H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
INBGSXNNRGWLJU-ZHHJOTBYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H1015-BULK:
H1015-25MG:
H1015-10MG:
H1015-100MG:
H1015-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.