安全性情報
330734W
Avanti
SphingoSPLASH I
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
SphingoSPLASH I LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥68,500
¥68,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥68,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
¥68,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
methanol solution
包装
package of 1 × 1 ea
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330734W-1EA)
構成
The SphingoPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec InternalStandard is supplied in 1 mL of methanol and contains the following components: Mixture ComponentTarget Conc. (10 μM) C15 Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0)C15 Glucosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/15:0)C13 Galactosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/13:0)C15 Lactosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/15:0)C13 Dihydroceramide-d7 (d18:0-D7/13:0)15:0 SM (d18:1/15:0)-D9
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 860681PC15 Ceramide-d7 (d18:1-d7/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 860681P, powder 10µMSDS
  • 330729PC15 Glucosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDS
  • 330728PC13 Galactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/13:0), Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDS
  • 330727PC15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDS
  • 330726PC13-dihydroceramide-d7(d18:0-d7/13:0), Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDS
  • 860686P15:0 SM(d18:1/15:0)-d9, Avanti Research - A Croda Brand (860686P), powder 10µMSDS
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330734W-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)