Merck
330727P
Avanti
C15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
D-lactosyl-β-1,1′-N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosine-d7
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥134,000
¥134,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥134,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H78D7NO13
CAS番号:
分子量:
855.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.12
¥134,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (330727P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C45H85NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-34(49)33(46-37(50)29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2)32-56-44-42(55)40(53)43(36(31-48)58-44)59-45-41(54)39(52)38(51)35(30-47)57-45/h26,28,33-36,38-45,47-49,51-55H,3-25,27,29-32H2,1-2H3,(H,46,50)/b2
InChI Key
WCBBCGOUIWFKOI-LBQLNCQHSA-N
詳細
C15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0) is a deuterated derivative of C15 Lactosyl(β) Ceramide. Lactosyl ceramide is a cerebroside, that contains a lactose moiety (disaccharide) linked β-glycosidically to the 1-position carbon.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
330727P-VAR:
330727P-1MG:
330727P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dietary and endogenous sphingolipid metabolism in chronic inflammation
Norris G H, and Blesso C N
Nutrients, 9(11), 1180-1180 (2017)