The minimum and maximum flow rates are as follows: Minimum (0.5 µl syringe): 1.28 pl/min, Maximum (10ml syringe): 25.99 ml/min, Maximum (60ml syringe): 88.28 ml/min.
製品Z759031は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
特徴
CSA approved
accuracy± 0.5%
4 channels
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KD Scientific 788100
パラメーター
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
サイズ
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
容量
0.0005-60 mL
重量
2.66 kg (5.9 lb)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Infuse only single syringe pump. Accommodates syringes from 0.5 μL to 60 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
特徴および利点
- Holds one syringe from 0.5 μL to 60 mL
- Stall detection
- High resolution color touch screen
- Unparalleled ease of use
- Password protected touch display
- Run LED light on front pane
- lFull metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 30 lbs/13 kg linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB portI/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
法的情報
Legato is a trademark of KD Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ