Merck
20943
リピーティングディスペンサー
for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes, for use with Hamilton PB600-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
メーカー/製品名
Hamilton 83700
包装
1 ea of
適合性
for use with Hamilton PB600-1
for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes
詳細
サンプルを正確に分注することができます。ボタンを1回押すごとに、シリンジ容量の1/50の量が射出されます。10 μL~2.5 mLに適合します。
ハミルトンシリンジシリンジは別途ご注文ください。
アプリケーション
Repeating Dispenser has been used for catalytic determination of enzymes and metal ions using either closed-loop or continuous-flow analyzers.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Catalytic determinations of enzymes and metal ions by sample injection in closed-loop flow systems.
Ramasamy, S. M., A. Iob, and Horacio A. Mottola.
Analytical Chemistry, 51.11, 1637-1639 (1979)