Merck
Z755478
BenchRocker variable 2D rocker
AC/DC input 115 V AC
別名:
2D rocker, blot washer, gel staining, incubator safe rocker, molecular laboratory rocker, stackable rocker
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥168,100
¥168,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥168,100
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
¥168,100
Check Cart for Availability
詳細
tilt angle: 0 to 30°
特徴
CSA approved: no
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BR2000
パラメーター
2-30 rpm speed
4-65 °C temp. range
5 lb load
W × D × H
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm) × 8 in. (20 cm)
プラットフォームL × W
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BenchRocker 2D is designed to provide the precise speeds and tilt angles required for a broad range of molecular and biological mixing applications. The user can adjust both parameters to match the vessel size and the volume of liquid being mixed, yielding optimum results.
アプリケーション
The BenchRocker variable 2D rocker may be used in “see-saw” type rocking applications. It is also suitable for blot washing, gel staining, and destaining.
特徴および利点
  • Quiet, high capacity, multi-purpose platform rocker.
  • Autoclavable flat, non-skid rubber mats available.
  • Maintenance-free brushless motors.
  • Operates in cold rooms down to 4°C and incubators up to 65°C.
  • Load capacity-2.0kg (4.4lb).
  • Provided with additional accessories like optional stacking platform and dimpled mat.
法的情報
BenchRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)