Merck
Z742527
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 1 x 96-well PCR plate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥53,610
¥53,610
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥53,610
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.22
¥53,610
Check Cart for Availability
特徴
Holds 1 x 96-well PCR plate
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BSWPCR2
テクニック
PCR: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
法的情報
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)