Merck
BR780605
BRAND® microcentrifuge tube rack
Holds 20 x 1.5 mL tubes
別名:
チューブ, マイクロ遠心チューブ, ラック
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,598
¥4,598
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,598
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.12
¥4,598
Check Cart for Availability
特徴
Holds 20 x 1.5 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 780605
ラックサイズ
210 mm × 70 mm × 37 mm
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)