Unfortunately, lids for this product are not supplied separately.
¥15,770
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (120)
詳細
Autoclavable with closure completely unscrewed
特徴
with cap
包装
pkg of 6
メーカー/製品名
Nalgene® 2118-0032
ボトル 直径× H
112 mm × 151 mm
キャパシティ
1000 mL
閉鎖部直径
120
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Translucent with excellent chemical resistance.
特徴および利点
- To store pastes, specimens, solids, and lab supplies
- They are versatile, chemical resistant, and translucent
- Autoclave friendly
- Made up of lab-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables
- Non-leak proof for liquids
- A wide mouth and straight sides give full-access and complete sample retrieval
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック