Merck
R8634
Sigma-Aldrich
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
20-position, for 15 mL plastic centrifuge tubes
別名:
wire tube holder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,712
¥7,712
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,712
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
¥7,712
Check Cart for Availability
特徴
Holds 20 x 18-20 mm tibes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18788-2003
サイズ
12.5 cm × 11 cm × 6 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Scienceware® centrifuge tube racks are made of epoxy-coated steel wire.
  • Polygrid racks are resistant to most of the chemicals including organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF); autoclavable.
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)