Merck
Z685410
Platinum combustion boat
capacity 9 mL, with handle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥306,200
¥306,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥306,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
¥306,200
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Birmingham metals
L × W × D
85 mm × 13 mm × 10 mm
キャパシティ
9 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)