Merck
Z247758
Coors high-alumina crucible cover
diam. 59 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 65613
直径
59 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Z247642用
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.