Merck
Z683493
Sigma-Aldrich
アルドリッチ® クーゲルロール ショートパス蒸留装置
AC/DC input 230 V AC, UK plug
別名:
apparatus for distillation, ball tube distillation, distillation apparatus, distilling apparatus, fractional distillation apparatus, glass distillation apparatus, kugelrohr apparatus, kugelrohr distillation, short path distillation apparatus, vacuum distillation apparatus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
製品Z683493は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
パラメーター
220 °C temp. limit
W × H × D
25 in. × 18 in. × 11 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
「困難な物質を最小限の必要量と損失ですばやく蒸留」
高真空能と安全な全面ローディング設計
蒸留装置:
  • 熱感受性化合物
  • 液体およびポリマーやタールの低融点固体
  • 色と粒子の除去
  • 昇華および溶媒気化に適す
特徴:
  • エアバスオーブンは 230°Cまで蒸留可能
  • フラスコは 25 mL~2 L まで設置可能
  • 安全ガラスののぞき窓付き前面ローディングオーブンドア
  • フラスコジョイント 14/20 用交換可能 PTFE サポートベアリング
  • デジタル、熱電対温度制御
  • 前面パネルで温度、真空度およびモーター駆動の制御が可能
  • 調整可能な受けフラスコクーリングバス
  • 周期振動ドライブモーター
仕様:
  • オーブン用フラスコサイズ範囲:25 mL~2 L
  • 加熱範囲:室温~230°C、 +/- 3°C安定化後の範囲
  • 電源:120/240 VAC +/- 10%、50/60 Hz +/- 3%、電源コードは取り外し可能
  • ヒューズ:ヒーター 7.5 A、Vac 2.5 A、電源入力 10 A
  • ヒーター:900 W
  • 大きさ:幅 25 インチ x 奥行 11 インチ x 高さ 18 インチ (ドアの開閉のため 30 インチの空きが必要です)
  • 回転:各方向に270度
  • 操作環境:32~40°C、0~90% RH、結露なきこと
  • CE、WEEE および RoHS 準拠
発注時のご注意:
クーゲルロールガラス器具を別途お買い求めください。
注意:受けフラスコと真空ポンプの間にトラップを設置することを推奨します。
大麻抽出/生産関連のアプリケーションはサポートしていません。
通常の操作法:
ステップ 1
. ロード(オーブン)フラスコ(25 mL~2 L)に蒸留可能な物質を満容量の 1/3 入れます。ロードフラスコをオーブン内のモータードライブに接続します。ロードフラスコをオーブン外で水平に受けフラスコに接続します。直管を受けフラスコおよび真空ポンプからのゴム管に接続します。
ステップ 2. 真空ポンプはオーブン後方のレセプタクルにつなぐこともでき、クーゲルロール前面の制御パネルからスイッチのオン・オフができます。
ステップ 3. 冷却トレイを氷で満たします。
ステップ 4. クーゲルロールのメイン電源スイッチをオンにします。前面制御パネルの蒸留温度をセットし、モータードライブと真空ポンプをオンにします。
ステップ 5. オーブン外の水平の受けフラスコに蒸留物を集めます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kugelrohr is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)