Great reservoir! They are easy to use and can handle appropriate volume. Will order again.
Z679968
™バイオピュア ピペッティングリザーバ
Bio-Pure™ pipetting reservoir
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
capacity 50 mL
別名:
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥19,900
About This Item
UNSPSCコード:
41121522
NACRES:
NB.01
¥19,900
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
PET (Bio-degradable)
V-bottom bottom
white
無菌性
sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech REBP-5000
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 生分解性-PETに特殊な添加物が加えられているため、容器は時間の経過に伴って安全に分解されます。
- 1本の溝の中を通すことにより、試薬の回収率を最大化しています。
- 4つの角部と広い底部に注ぎ口があり、側壁は強化されているため、溢れにくく、安定しています。
- 滅菌
特徴および利点
- Bio-Pure™ pipetting reservoirs are γ-irradiated with 50ml capacity.
- Free of RNase/DNase
- Constructed from biodegradable PET material for environmentally conscious disposal.
- Specialized "trough within a trough" design for optimal reagent recovery.
- Pour-off spouts at all four corners and a wide base for improved stability and spill prevention.
- Sterilized for safe and contamination-free usage.
法的情報
Bio-Pure is a trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック