Merck
Z676012
Dual solution® ピペッティングリザーバ
pack of 25 ea (Pack of 25 reservoirs and 25 lids), non-sterile
別名:
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 EA
¥22,890
¥22,890
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
25 EA
¥22,890
About This Item
UNSPSCコード:
41121522
NACRES:
NB.01
¥22,890
Check Cart for Availability
物質
V-bottom bottom
colorless
polypropylene
無菌性
non-sterile
包装
pack of 25 ea (Pack of 25 reservoirs and 25 lids)
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20821A
キャパシティ
250 mL
関連するカテゴリー
詳細
  • DualSpeed pipetting reservoir comprises polypropylene solution. Basin/reagent reservoir has a standard 50 mL basin on one side and 12 individual 5 mL basins on the other side.
  • Wells are angled both downward and outward, guiding multichannel pipettor tips towards the centered position, helping to avoid contamination and waste.
  • Imprinted indices identify samples: loose fitting lids prevent evaporation and contamination.
  • Innovative shape guides and protects pipette tips
  • Non-sterile, polypropylene
法的情報
Dual Solution is a registered trademark of Heathrow Scientific
DualSpeed is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. Are the resevoirs autoclavable?
    1 回答
    1. The product is autoclavable.