Merck
BR703459
BRAND® reagent reservoir with lid for multichannel pipettes
capacity 60 mL
別名:
ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥8,485
¥8,485
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥8,485
About This Item
UNSPSCコード:
41121522
NACRES:
NB.01
¥8,485
Check Cart for Availability
物質
V-bottom bottom
colorless
polypropylene
無菌性
non-sterile
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 703459
キャパシティ
60 mL
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® Reagent Reservoir with Lid is designed for use with multichannel pipettes, providing a reliable solution for efficient liquid handling in laboratory applications. This reservoir is completely autoclavable at 121 °C (2 bar) in accordance with DIN EN 285 standards, ensuring sterility and safety for sensitive experiments.CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY: Virgin raw materials, Manufactured under controlled room conditions, Intensive in-process controls, Visual inspections, Batch management, Final product inspection, Proven functionality
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)