Merck
Z677833
Finntip®Flexピペットチップ
Finntip Flex 10, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
960 EA
¥19,490
¥19,490
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
960 EA
¥19,490
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
¥19,490
出荷予定日2025年5月29日
物質
colorless tip
pink
無菌性
sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Finn 94060103
最大容量
10 μL
容量範囲
0.1-10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1