Merck
Z677922
Finntip®Flexピペットチップ
Finntip Flex 1000, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
960 EA
¥20,000
¥20,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
960 EA
¥20,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
¥20,000
Check Cart for Availability
物質
blue
colorless tip
無菌性
sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Finn 94060713
最大容量
1 mL
容量範囲
100-1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)