Merck
Z677825
Finntip®Flexピペットチップ
Finntip Flex 10, non-sterile, pack of 1000 ea (Bag)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
colorless tip
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 1000 ea (Bag)
メーカー/製品名
Finn 94060120
最大容量
10 μL
容量範囲
0.1-10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries