Merck
P2674
Sigma-Aldrich
Finnpipette®ピペットチップ
Finntip 1000, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
blue
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 1000 ea (Bag)
メーカー/製品名
Finn 9401030
最大容量
1 mL
容量範囲
100-1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries