Merck
Z674583
Mini LabRoller回転子
AC/DC input 110 V AC
別名:
Corning rotator
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥90,520
¥90,520
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥90,520
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
¥90,520
Check Cart for Availability
特徴
CSA approved
メーカー/製品名
Labnet H5500
利用可能性
not available in EU
パラメーター
24 rpm speed
W × D × H
8.4 in. (21.3 cm) × 4 in. (10.2 cm) × 5 in. (12.6 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シンプルながら多用途に使えるMini LabRoller Rotatorは、水平面と垂直面のいずれにもサンプルを混合することができるようにデザインされています。Mini LabRoller Rotatorには、1.5または2.0 mLチューブ36本用の回転板が付いています。2枚の追加回転板を別売しています。
  • コンパクトなデザインのため省スペース
  • 構造がシンプルなので、洗浄や除染が容易
  • 穏やかな回転から大きな転回、上下反転まで幅広い選択性のある混合動作
  • 低温室でも恒温室でも使用可能
  • 様々なサイズのチューブやプレートに対応する3枚の交換容易な回転板
  • 作動条件:+4°C~-65°C、最大85% RRH非濃縮
回転板を水平方向に挿入すると(チューブは垂直に保持)、上下反転運動が生まれます。この装置は単純な回転操作に使用できるほか、いずれか一方の側に傾けることによって転回運動を生み出すこともできます。電源スイッチ側を下にしてMini LabRollerを置くと、逆向きに置いた場合よりも勢いよく転回させることができます。
振動運動を生み出したい場合は、回転板の角度を20°、45°、60°に制限するように釘棒を挿してください。3枚の回転板はいずれも振動プラットフォームとして使用できます。
付属の棒を用いると、回転板を垂直方向に取り付けることができます(チューブは水平方向に保持される)。どのように設置した場合も、回転板の速度は24 rpmに固定されています。
法的情報
Mini LabRoller is a trademark of Labnet Intl., Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)