製品Z674575は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
メーカー/製品名
Labnet S0500-230V-UK
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Small foot print means less bench space needed
- Gyratory action provides gentle, thorough mixing
- Ideal for mixing blood samples in centrifuge tubes
- Fixed speed and pitch provide optimum agitation
- Safe for cold room use
The GyroMini is supplied with a dimpled mat for holding tubes firmly in place.
法的情報
GyroMini is a trademark of Labnet Intl., Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)