Merck
Z630055
IKA® stirring elements
Paddle stirrer R1376, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
IKA 0000757800
シャフトサイズ
550 mm × 10 mm
攪拌機直径
150 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
アプリケーション
Not compatible with model RW16.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)