Merck
Z620246
DURAN culture tubes
H × diam. 100 mm × 12 mm
別名:
261351155
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
無菌性
non-sterile
特徴
neck thread external thread
DIN thread 14
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
DURAN® 261351155
H ×直径
100 mm × 12 mm
キャパシティ
6 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Duran®ホウケイ酸ガラス製です。スクリューキャップが付属します。
DURAN® culture tubes consist of a red polybutylene terephthalate (PBT) crew cap with a polytetrafluoroethylene (PTFE)-faced sealing wad. It is used for the cultivation of microorganisms.
特徴および利点
  • Autoclavable
  • Glass Type I / neutral glass as per USP, EP, and JP.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)