Merck
SYNT230015
Synthware graduated distillation receiver tube with hooks
capacity 15 mL, joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware T230015, distilling receiver tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
V-bottom bottom
colorless tube
glass tube
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware T230015
キャパシティ
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Centrifuge tube shaped receiver with an upper standard taper joint.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)