Merck
Z567337
Wilmad®石英(CFQ)EPRチューブ
O.D. 2 mm, L 250 mm
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥5,619
¥5,619
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥5,619
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥5,619
Check Cart for Availability
物質
quartz tube
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Wilmad 712-SQ-250M
L
250 mm
外径
2 mm
チューブ直径
2 mm
壁厚
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
透明溶融石英(CFQ)は天然の物質です。誘電率が高く、常磁性不純物が少ないのが特徴です。このNMRチューブは、UV照射および感度の低いサンプルを用いた試験を除く、通常のEPR分光測定法への使用に適しています。
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)