Merck
Z567442
Wilmad® Suprasil EPRチューブ
O.D. 4 mm, L 250 mm, wall thickness 0.8 mm
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥6,495
¥6,495
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥6,495
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥6,495
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad 727-SQ-250M
L
250 mm
外径
4 mm
チューブ直径
4 mm
壁厚
0.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Technological advances have increased the sensitivity in EPR spectroscopy, causing certain high Q cavities to pick up the signal from the impurities in natural CFQ quartz tubes. When this is the case, Suprasil EPR products which are made of synthetic material, are a better option because they can supress major impurity contents. Tubes come with cap.
アプリケーション
Suprasil EPR tubes are ideally suited for continuous wave (cw) experiments that require a constant filling factor or reproducibility on sample volume in the cavity.
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)