Merck
Z566853
Plas-Labs PCR UVチャンバーUV電球
L 18 in.
別名:
PCRチャンバー, 単離チャンバー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103406
NACRES:
NB.35
製品Z566853は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
Plas-Labs EL1122
テクニック
PCR: suitable
L
18 in.
関連するカテゴリー
詳細
Plas-Labs PCR UVチャンバー全てにおいて、PCR UV電球は、PCR UV殺菌ライト(Z566845)と一緒に使用されます。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)