Merck
Z549053
Sigma-Aldrich
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
ジョイント
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS24/40
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter greatly lower carry-over from foaming or bumping. Because the venting hole is located at the top, the foam can be prevented from climbing higher into the condenser.
アプリケーション
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter are ideal for use with solvents that foam excessively during rotary evaporation. Inner vapor tube is sealed to the top of trap to prevent foam entry into condenser.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)