Merck
Z684511
Ace rotary evaporator bump trap
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥27,320
¥27,320
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥27,320
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥27,320
Check Cart for Availability
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What are the sizes of the tapered joint and the cone? These are not on the product description at time of asking.
    1 回答
    1. The product description of Z684511 is: Trap, bump, elliptical, 24/40 top, 24/40 bottom