Merck
Z549231
Sigma-Aldrich
Aldrich® antisplash splash-guard adapter with return hole
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 14/20, capacity 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥26,300
¥26,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥26,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥26,300
Check Cart for Availability
ジョイント
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS14/20
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3箇所のトラップにより、発泡やバンピングによるキャリーオーバを大きく減らすことができます。このアダプターの底部に戻し穴があり、上ろうとする物質を下に戻すことができます。
アプリケーション
Aldrich antisplash splash-guard adapter with return hole may be used between the vapor tube and rotary evaporator flask to prevent solvent from being drawn into the condenser in case of "bumping". A drain hole at the base of the inner tube allows solvent to drain back into the evaporation flask.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)