Merck
Z548588
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted adapter
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥19,700
¥19,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥19,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥19,700
Check Cart for Availability
ジョイント
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS24/40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The extra-coarse fritted disc (diameter: 20 mm, porosity A, 145-174 micron) prevents solids from being pulled into the condenser when removing solvents from solid-solvent mixtures. Overall adapter length: 150 mm.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)