Merck
Z544701
Molymod® Individual organic model set
Starch or cellulose
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥6,454
¥6,454
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥6,454
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
¥6,454
Check Cart for Availability
詳細
glucose units 3
メーカー/製品名
Molymod
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The mushroom-shaped hydrogen Atomlink components and the short (non-visible) bonding links provide compact, semi-space-filling models with an internuclear scale of 1.45 cm per Angstrom. Polymer models include long, flexible links for demonstration of the mechanism of polymerization.
法的情報
Atomlink is a trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)