Merck
Z544167
Molymod® Atoms and Bonds
Carbon, no. of holes, 4, diam. 23 mm, angle, 109.5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
特徴
angle 109.5
no. of holes 4
メーカー/製品名
Molymod
直径
23 mm
black
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1PAK = 10EA
10PAK = 10 x 1PAK or 100EA
法的情報
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)