Z511706
AldraAmine trapping packets
volume 1,000-4,000 mL, large
別名:
AldraAmine Packets, AldraAmine Packs, Amine Trapping Packets
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,850
5 EA
¥21,200
25 EA
¥78,900
¥4,850
出荷予定日2025年5月31日
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,850
5 EA
¥21,200
25 EA
¥78,900
About This Item
UNSPSCコード:
24141516
NACRES:
NB.43
¥4,850
出荷予定日2025年5月31日
おすすめの製品
キャパシティ
1000-4000 mL
容量
1,000-4,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペプチド合成に多く用いられる溶媒は、ジメチルホルムアミド(DMF)と1-メチル-2-ピロリジノン(NMP)の2つです。両溶媒は経時的に自然に分解後、望ましくないアミン不純物を産生し、ペプチド合成汚染の原因になる可能性があります。AldraAmineトラッピングパケットは、アミンや水による汚染レベルを、新しい蒸留溶媒付近まで効果的に低下させることにより、この問題を解決します。溶媒の入ったボトルにパケットを入れるだけで、そのまま放置させます。パケットは超高分子量ポリエチレン膜からなり、DMFとNMPの長期曝露に対する安全性は検査済みです。パケットは真空密封されています。
注:これらのトラップは、水溶液(500 ppmを超える水)用には設計されていません。加熱するおそれがあるため、きわめて含水量の高い溶媒には曝露させないでください。
- アミン、水などの不純物が最大3ヶ月間効果的に減少
- 各パケットは個別に真空密封、直接の使用で十分に活性化
- 自動シンセサイザーでも安全
- 固相および液相ペプチド合成に最適
注:これらのトラップは、水溶液(500 ppmを超える水)用には設計されていません。加熱するおそれがあるため、きわめて含水量の高い溶媒には曝露させないでください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ