Merck
Z422797
Sigma-Aldrich
使い捨てPTFE IRカード
size 5 cm × 10 cm, pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 EA
¥24,540
¥24,540
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
25 EA
¥24,540
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
SB.32
¥24,540
Check Cart for Availability
包装
pkg of 25 ea
開口部直径
15 mm
サイズ
5 cm × 10 cm
詳細
PTFE基板は中間赤外領域(4000~200 cm-1)の解析用にデザインされています。* 本カ-ドは、ほとんどのFT-IR装置に適用しています。
サンプル調製
PTFE基板のおかげで、ムル、溶解細胞、ペレット、時計皿が不要になります。たいていのサンプルは、初期調整不要で基板の上に直接置くことができます。ゴムやプラスチックなどの固体は、熱分解または溶解させたあとで基板に塗布してください。
精度と再現性
PTFE基板は正確で再現性のある結果を生み、ムルやペレットにみられる凝縮や分散の問題がなくなります。
後片付けが容易
従来法のような面倒な洗浄が必要ありません。解析後は、検体の安全な取扱と廃棄手順について書かれたSDSをご参照ください。使用済みのカ-ドは、後日の参照デ-タとして保存することもできます。
* 強いC-F双極子が指紋領域(1200~700 cm-1)に吸収バンドを生成しますので、この領域を解析する際は慎重に精査してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. Can these cards be used to calibrate FTIR?
    1 回答
    1. These cards are intended for sample testing and not for calibration.