Merck
Z527149
Sigma-Aldrich
Real Crystal® IR sample cards
KBr, aperture diam. 19 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥55,300
¥55,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥55,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
¥55,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
物質
KBr
包装
pkg of 25 ea
テクニック
IR spectroscopy: suitable
開口部直径
19 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Inexpensive and disposable, perform like traditional salt plates and are ideal for liquids, mulls, casting films from solutions, and pyrolysis samples.
These cards provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis. Substrates are impervious to atmospheric moisture. Optional square crystal cover slips may be used with 19 mm aperture cards to sandwich sample between window in sample card and cover slip for mulls and liquid samples.
  • NaCl, KBr, or KCl windows
  • Three apertures: 9.5, 15, and 19 mm
  • Transmission: 80+% for 15 and 19 mm, 70+% for 9.5 mm apertures
  • Optional crystal cover slips (for 19 mm aperture only) facilitate running mulls and liquids
  • Card size: 2 × 4 in., fit universal slide mount of any spectrometer
法的情報
Real Crystal is a registered trademark of International Crystal Laboratories Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)