Merck
Z151696
Sigma-Aldrich
研磨IR結晶ウィンドウ
KBr
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥19,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
KBr
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径×厚み
13 mm × 2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルムやニート、Nujolサンプルを取り扱う場合はマグネットホルダー(Z112488)を使用してください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)