安全性情報
GF01671151
ポリスチレン
(PS), film, thickness 0.03 mm, L 2 m, coil width 300 mm
別名:
ST311030
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥38,840
¥38,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥38,840
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥38,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 016-711-51
L
2 m
コイル幅
300 mm
厚さ
0.03 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF01671151-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)