Merck
Z291749
Supelco
LOVial® large opening autosampler vials, 12 × 32mm
clear glass vial, LOVial, large opening, (6 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass
特徴
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
LOVial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
1.5 mL
フィッティング
for 11 mm crimp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
開口部が40%広く設計されているため、サンプルを扱いやすく、針による損傷が低減され、また針の位置合わせが容易になります。ホウケイ酸塩ガラスでできています。バイアルは、11 mmのアルミニウム製キャップを使用します。 キャップとセプタムは便利なパックに含まれています。また、別々に注文いただくこともできます。
法的情報
LOVial is a registered trademark of Kontes Asset Mgmt. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)