Merck
Z285579
Sigma-Aldrich
Glas-Col® StirMantles
for flask size, 500 mL, AC/DC input 115 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥119,600
¥119,600
出荷予定日2025年4月15日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥119,600
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
¥119,600
出荷予定日2025年4月15日
特徴
CSA approved
for flask size 500 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Glas-Col 100D TEM106
利用可能性
not available in EU
stirring range measuring range
50-750 rpm
温度測定範囲
≤450 °C (internal operating)
パラメーター
50-750 rpm speed
出力
270 watts
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
An electromagnetic stirring system that combines heating and stirring in one mantle. Includes StirMantle and connecting cords. Order a StirControl II and a temperature controller separately.
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)