Merck
Z285552
Sigma-Aldrich
Glas-Col® StirMantles
for flask size, 250 mL, AC/DC input 115 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
NACRES:
NB.76
AC/DC入力
115 V
特徴
CSA approved
for flask size 250 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Glas-Col 100D TEM102
利用可能性
not available in EU
stirring range measuring range
50-750 rpm
温度測定範囲
≤450 °C (internal operating)
パラメーター
50-750 rpm speed
出力
180 watts
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
An electromagnetic stirring system that combines heating and stirring in one mantle. Includes StirMantle and connecting cords. Order a StirControl II and a temperature controller separately.
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC